missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3,3-Diethoxypropionitrile, TRC

Artikelnummer. 30376195
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30376195 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30376195 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD44210050G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3,3-Diethoxypropionitrile
CAS 2032-34-0
Molekylær formel C7H13NO2
Mængde 50 g
Synonym 3,3-Diethoxypropanenitrile, Cyanoacetaldehyde Diethyl Acetal, Malonaldehydenitrile Diethyl Acetal
InChI formel InChI=1S/C7H13NO2/c1-3-9-7(5-6-8)10-4-2/h7H,3-5H2,1-2H3
SMIL CCOC(CC#N)OCC
Molekylvægt (g/mol) 143.18
Formel vægt 143.0946
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.