Få mere at vide
3,3-diethoxy-1-propylboronsyre pinacol ester, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11378906
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11378906 1 g 1g
11388906 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11378906 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19532.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 165904-27-8 | Molecular Formula: C13H27BO4 | Molecular Weight: 258.165 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 165904-27-8
Molekylær formel C13H27BO4
Molekylvægt (g/mol) 258.165
MDL nummer MFCD03788723
InChI nøgle VEDSPUPKZZMMLL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3-diethoxy-1-propylboronic acid pinacol ester, 2-3,3-diethoxypropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-propanal diethyl acetal
PubChem CID 12115795
IUPAC navn 2-(3,3-diethoxypropyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
SMIL B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)CCC(OCC)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,3-Diethoxy-1-propylboronic acid pinacol ester
Brydningsindeks 1.428
Mængde 1 g
Formel vægt 258.17
Procent renhed 97%