Få mere at vide
3,3-Dibromoprop-2-enoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,3-Dibromoprop-2-enoic Acid |
| CAS | 1578-21-8 |
| Molekylær formel | C3 H2 Br2 O2 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H2Br2O2/c4-2(5)1-3(6)7/h1H,(H,6,7) |
| SMIL | OC(=O)C=C(Br)Br |
| IUPAC navn | 3,3-dibromoprop-2-enoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 229.855 |
| Formel vægt | 227.842 |