missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3,3-Dibromo-2-oxopropanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,3-Dibromo-2-oxopropanoic Acid |
| CAS | 600-35-1 |
| Molekylær formel | C3 H2 Br2 O3 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H2Br2O3/c4-2(5)1(6)3(7)8/h2H,(H,7,8) |
| SMIL | OC(=O)C(=O)C(Br)Br |
| IUPAC navn | 3,3-dibromo-2-oxopropanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 245.854 |
| Formel vægt | 243.837 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?