missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3,3’-Diaminobenzidine Tetrahydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30349964
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30349964 5 g
30354806 10 g
30364188 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30349964 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4161505G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 7411-49-6
Molekylær formel C12 H14 N4 . 4 Cl H
Molekylvægt (g/mol) 360.11
IUPAC navn 4-(3,4-diaminophenyl)benzene-1,2-diamine;tetrahydrochloride
SMIL Cl.Cl.Cl.Cl.Nc1ccc(cc1N)c2ccc(N)c(N)c2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3,3'-Diaminobenzidine Tetrahydrochloride
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C12H14N4.4ClH/c13-9-3-1-7(5-11(9)15)8-2-4-10(14)12(16)6-8;;;;/h1-6H,13-16H2;4*1H
Formel vægt 358.0286
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.