Få mere at vide
3,3'-Diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate, 97%
Beskrivelse
3,3a-diaminobenzidin-tetrahydrochlorid-dihydrat (DAB ) blev anvendt som et kromogen til påvisning af antigen-antistof-komplekset. Det er en af de mest potente markører, der bruges i immunkemi, for det meste på elektron- og lysmikroskopniveau. Det bruges som en histologisk farve til peroxidaseaktivitet. Reaktion mellem 3,3'-diaminobenzidin og peroxidase danner et synligt uopløseligt produkt. Denne fremgangsmåde er blevet brugt til at analysere aktiviteten af glutamatdecarboxylase i cerebellare sektioner fra rotter og til at påvise peberrodsperoxidase-tilstedeværelse på dyrkede celleoverflader.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
•3,3'-Diaminobenzidintetrahydrochloridhydrat er en organisk forbindelse, der bruges som et peroxidasesubstrat
Anvendelse
•3,3'-Diaminobenzidintetrahydrochloridhydrat bruges almindeligvis til immunblotting og immunhistokemiske farvningsteknikker
•Det er også blevet brugt til den histologiske farvning til at måle peroxidaseaktiviteten. Interaktionen mellem 3,3'-diaminobenzidintetrahydrochloridhydrat og peroxidase fører til dannelsen af et synligt uopløseligt produkt. Derfor er det blevet anvendt til at måle glutamat-decarboxylaseaktivitet i cerebellare sektioner fra rotter og til at påvise peberrodsperoxidase-tilstedeværelse på dyrkede celleoverflader
•Det bruges som et kromogen til påvisning af antigen-antistofkomplekset
•Denne forbindelse bruges også i flere laboratorieapplikationer, herunder elektron- og lysmikroskop og FISH (fluorescens in situ hybridisering)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,3'-Diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate |
| Farve | Grå |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighedsinformation | Soluble at 5%(w/v) in water |
| Formel vægt | 360.11 (Anhydrous) |
| Fysisk form | Pulver |
Sikkerhed og håndtering
- 3,3'-Diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: 3,3-Diaminobenzidinetetrahydrochloridehydrate