Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 3,3'-Diaminobenzidintetrahydrochloridhydrat, 97%, indeholder op til 10% vand
Artikelnummer. 10532364 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10532364 1 g Glasflaske 1g
10283990 5 g Glasflaske 5g
10010810 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10532364 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 112090010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 868272-85-9 | C12H18Cl4N4 | 360,10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 3'-Diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate
CAS 868272-85-9
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 300,0 °C
Farve Brun-lilla til grå
Tab ved tørring 10% maks. (120 °C)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (på tørt stof) (Argentometri)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C12H18Cl4N4
Lineær formel 4HCl·xH2O
MDL nummer MFCD08273058
Mængde 1 g
Beilstein 13, 340
Synonym 3,3'-diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate, 1,1'-biphenyl-3,3',4,4'-tetraamine tetrahydrochloride hydrate, acmc-209qbm, 3,3'-diaminobenzidine hydrate tetrahydrochloride, biphenyl-3,3',4,4'-tetramine tetrahydrochloride hydrate, 3,3'-diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate, isopac r, 1,1'-biphenyl-3,3',4,4'-tetraamine tetrahydrochloride xhydrate, 3,3 inverted exclamation marka-diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate, 3,3'-diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate, for spectrophotometric det. of se
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: moderat opløselig. Andre opløseligheder: uopløselige i de fleste almindelige organiske opløsningsmidler
InChI nøgle KJDSORYAHBAGPP-UHFFFAOYSA-N
SMIL Cl.Cl.Cl.Cl.NC1=C(N)C=C(C=C1)C1=CC(N)=C(N)C=C1
IUPAC navn 4-(3,4-diaminophenyl)benzen-1,2-diamin;hydrat
Molekylvægt (g/mol) 360.10
PubChem CID 23191111
Formel vægt 360.11
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver