Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 3,3'-Diaminobenzidintetrahydrochloridhydrat, 97%, indeholder op til 10% vand
Artikelnummer. 10283990 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10283990 5 g Glasflaske 5g
10532364 1 g Glasflaske 1g
10010810 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10283990 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 112090050
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 868272-85-9 | C12H18Cl4N4 | 360,10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 3'-Diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate
CAS 868272-85-9
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 300,0 °C
Farve Brun-lilla til grå
Tab ved tørring 10% maks. (120 °C)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (på tørt stof) (Argentometri)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C12H18Cl4N4
Lineær formel 4HCl·xH2O
MDL nummer MFCD08273058
Mængde 5 g
Beilstein 13, 340
Synonym 3,3'-diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate, 1,1'-biphenyl-3,3',4,4'-tetraamine tetrahydrochloride hydrate, acmc-209qbm, 3,3'-diaminobenzidine hydrate tetrahydrochloride, biphenyl-3,3',4,4'-tetramine tetrahydrochloride hydrate, 3,3'-diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate, isopac r, 1,1'-biphenyl-3,3',4,4'-tetraamine tetrahydrochloride xhydrate, 3,3 inverted exclamation marka-diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate, 3,3'-diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate, for spectrophotometric det. of se
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: moderat opløselig. Andre opløseligheder: uopløselige i de fleste almindelige organiske opløsningsmidler
InChI nøgle KJDSORYAHBAGPP-UHFFFAOYSA-N
SMIL Cl.Cl.Cl.Cl.NC1=C(N)C=C(C=C1)C1=CC(N)=C(N)C=C1
IUPAC navn 4-(3,4-diaminophenyl)benzen-1,2-diamin;hydrat
Molekylvægt (g/mol) 360.10
PubChem CID 23191111
Formel vægt 360.11
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver