Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 3,3'-diaminobenzidin, 99 %
Artikelnummer. 10499400 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10499400 5 g Glasflaske 5g
10080780 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10499400 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 112080050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 91-95-2 | C12H14N4 | 214.27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 91-95-2
Molekylær formel C12H14N4
Molekylvægt (g/mol) 214.27
MDL nummer MFCD00007725
InChI nøgle HSTOKWSFWGCZMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3'-diaminobenzidine, 3,3',4,4'-tetraaminobiphenyl, 3,3'-diaminobenzidene, 3,3',4,4'-diphenyltetramine, 3,3',4,4'-tetraminobiphenyl, 3,3',4,4'-tetraaminodiphenyl, 1,1'-biphenyl-3,3',4,4'-tetramine, biphenyl-3,3',4,4'-tetrayltetraamine, unii-2rv4t6khqi, 4-3,4-diaminophenyl benzene-1,2-diamine
PubChem CID 7071
IUPAC navn 4-(3,4-diaminophenyl)benzen-1,2-diamin
SMIL C1=CC(=C(C=C1C2=CC(=C(C=C2)N)N)N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 3'-Diaminobenzidine
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 176.0°C to 180.0°C
Flammepunkt >200°C
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Beilstein 13, 340
Opløselighedsinformation Solubility in water: 0.55g/L in water (20°C); 25g/L in water (95°C).
Formel vægt 214.27
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,3'-Diaminobenzidine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.