Få mere at vide
3,3'-diaminobenzidin, 99 %
Artikelnummer. 15420438
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15420438 100 g 100g
15400438 5 g 5g
15410438 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15420438 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54000.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 91-95-2 | C12H14N4 | 214.272 g/mol
3,3'-Diaminobenzidin anvendes som peroxidasesubstrat og et reagens til spektrofotometrisk bestemmelse af selen. DAB bruges til immunhistokemisk farvning af nukleinsyrer og proteiner. Som et mørkebrunt farvestof, blev brugt som en antistof-specifik farvning til at identificere de parrede antistoffer i brystvæv. Det kan anvendes til syntese af en nyttig, lineær Schiff-baseret koordinationspolymer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3,3′ -Diaminobenzidin anvendes som peroxidasesubstrat og et reagens til spektrofotometrisk bestemmelse af selen. DAB bruges til immunhistokemisk farvning af nukleinsyrer og proteiner. Som et mørkebrunt farvestof, blev brugt som en antistof-specifik farvning til at identificere de parrede antistoffer i brystvæv. Det kan anvendes til syntese af en nyttig, lineær Schiff-baseret koordinationspolymer.
Opløselighed Opløseligt i
vand (delvis).
Noter
Lysfølsom. Uforeneligt med oxidationsmidler og varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 91-95-2
Molekylær formel C12H14N4
Molekylvægt (g/mol) 214.272
MDL nummer MFCD00007725
InChI nøgle HSTOKWSFWGCZMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3'-diaminobenzidine, 3,3',4,4'-tetraaminobiphenyl, 3,3'-diaminobenzidene, 3,3',4,4'-diphenyltetramine, 3,3',4,4'-tetraminobiphenyl, 3,3',4,4'-tetraaminodiphenyl, 1,1'-biphenyl-3,3',4,4'-tetramine, biphenyl-3,3',4,4'-tetrayltetraamine, unii-2rv4t6khqi, 4-3,4-diaminophenyl benzene-1,2-diamine
PubChem CID 7071
IUPAC navn 4-(3,4-diaminophenyl)benzen-1,2-diamin
SMIL C1=CC(=C(C=C1C2=CC(=C(C=C2)N)N)N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,3'-Diaminobenzidine
Smeltepunkt 175 °C til 177 °C
Mængde 100 g
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water (partly).
Formel vægt 214.27
Procent renhed 99%