Få mere at vide
3,3'-diaminobenzidin, 99 %
Artikelnummer. 15400438
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15400438 5 g 5g
15410438 25 g 25g
15420438 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15400438 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54000.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 91-95-2 | C12H14N4 | 214.272 g/mol
3,3'-Diaminobenzidin anvendes som peroxidasesubstrat og et reagens til spektrofotometrisk bestemmelse af selen. DAB bruges til immunhistokemisk farvning af nukleinsyrer og proteiner. Som et mørkebrunt farvestof, blev brugt som en antistof-specifik farvning til at identificere de parrede antistoffer i brystvæv. Det kan anvendes til syntese af en nyttig, lineær Schiff-baseret koordinationspolymer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3,3′ -Diaminobenzidin anvendes som peroxidasesubstrat og et reagens til spektrofotometrisk bestemmelse af selen. DAB bruges til immunhistokemisk farvning af nukleinsyrer og proteiner. Som et mørkebrunt farvestof, blev brugt som en antistof-specifik farvning til at identificere de parrede antistoffer i brystvæv. Det kan anvendes til syntese af en nyttig, lineær Schiff-baseret koordinationspolymer.
Opløselighed Opløseligt i
vand (delvis).
Noter
Lysfølsom. Uforeneligt med oxidationsmidler og varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 91-95-2
Molekylær formel C12H14N4
Molekylvægt (g/mol) 214.272
MDL nummer MFCD00007725
InChI nøgle HSTOKWSFWGCZMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3'-diaminobenzidine, 3,3',4,4'-tetraaminobiphenyl, 3,3'-diaminobenzidene, 3,3',4,4'-diphenyltetramine, 3,3',4,4'-tetraminobiphenyl, 3,3',4,4'-tetraaminodiphenyl, 1,1'-biphenyl-3,3',4,4'-tetramine, biphenyl-3,3',4,4'-tetrayltetraamine, unii-2rv4t6khqi, 4-3,4-diaminophenyl benzene-1,2-diamine
PubChem CID 7071
IUPAC navn 4-(3,4-diaminophenyl)benzen-1,2-diamin
SMIL C1=CC(=C(C=C1C2=CC(=C(C=C2)N)N)N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,3'-Diaminobenzidine
Smeltepunkt 175 °C til 177 °C
Mængde 5 g
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water (partly).
Formel vægt 214.27
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,3'-Diaminobenzidine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,3-Diaminobenzidine