Få mere at vide
3,3'-Diallylbisphenol A-diacetat, epoxy-kurativ, EC-392, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Det bruges i epoxysystemer eller i kombination med acrylater, methacrylater og maleimider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Anbefales til brug i epoxysystemer eller i kombination med acrylater, methacrylater og maleimider
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,3'-Diallylbisphenol A diacetate |
| Farve | Ravgul |
| Navn note | Epoxy curative, EC-392 |
| Fysisk form | Amber væske |
| Mængde | 100 g |
| Formel vægt | 392.5 |