Få mere at vide
3,3'-Diallylbisphenol A-diacetat, epoxy-kurativ, EC-392, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15477195
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15477195 25 g 25g
15487195 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15477195 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 046403.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1071466-61-9 | C25H28O4 | 392.495 g/mol
Det bruges i epoxysystemer eller i kombination med acrylater, methacrylater og maleimider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Anbefales til brug i epoxysystemer eller i kombination med acrylater, methacrylater og maleimider
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1071466-61-9
Molekylær formel C25H28O4
Molekylvægt (g/mol) 392.495
MDL nummer MFCD22200539
InChI nøgle GJTZQXNRNNDGRG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2'-diallyl bisphenol a diacetate ether, 4,4'-isopropylidene bis 2-allylphenol acetate, phenyl ester epoxy curative hybrid of bisphenol a, 3,3'-diallylbisphenol a diacetate, epoxy curative, ec-392, 4-2-4-acetyloxy-3-prop-2-en-1-yl phenyl propan-2-yl-2-prop-2-en-1-yl phenyl acetate
PubChem CID 59215472
IUPAC navn [4-[2-(4-acetyloxy-3-prop-2-enylphenyl)propan-2-yl]-2-prop-2-enylphenyl]acetat
SMIL CC(=O)OC1=C(C=C(C=C1)C(C)(C)C2=CC(=C(C=C2)OC(=O)C)CC=C)CC=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,3'-Diallylbisphenol A diacetate
Farve Ravgul
Navn note Epoxy curative, EC-392
Fysisk form Amber væske
Mængde 25 g
Formel vægt 392.5