Få mere at vide
(+/-)-3,3'-di-tert-butyl-5,5',6,6'-tetramethylbiphenyl-2,2'-diol, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11411550
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11411550
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H26949.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 101203-31-0 | C24H34O2 | 354.534 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 101203-31-0
Molekylær formel C24H34O2
Molekylvægt (g/mol) 354.534
MDL nummer MFCD01862439
InChI nøgle NMVVBVMYPLMIOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3'-di-tert-butyl-5,5',6,6'-tetramethyl-1,1'-biphenyl-2,2'-diol, 5,5',6,6'-tetramethyl-3,3'-di-tert-butyl-1,1'-biphenyl-2,2'-diol, 3,3'-di-t-butyl-5,5',6,6'-tetramethyl-1,1'-biphenyl-2,2'-diol, s---3,3'-di-tert-butyl-5,5',6,6'-tetramethylbiphenyl-2,2'-diol, 6-tert-butyl-2-3-tert-butyl-2-hydroxy-5,6-dimethylphenyl-3,4-dimethylphenol, 2,2'-bi 6-tert-butyl-3,4-dimethylphenol, r-3,3'-di-tert-butyl-5,5',6,6'-tetramethylbiphenyl-2,2'-diol, s-3,3'-di-tert-butyl-5,5',6,6'-tetramethylbiphenyl-2,2'-diol, as-3,3'-di-tert-butyl-5,5',6,6'-tetramethylbiphenyl-2,2'-diol, s--5,5,6,6-tetramethyl-3,3-di-tert-butyl-1,1-biphenyl-2,2-diol
PubChem CID 3255344
IUPAC navn 6-tert-butyl-2-(3-tert-butyl-2-hydroxy-5,6-dimethylphenyl)-3,4-dimethylphenol
SMIL CC1=CC(=C(C(=C1C)C2=C(C(=CC(=C2O)C(C)(C)C)C)C)O)C(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+/-)-3,3'-Di-tert-butyl-5,5',6,6'-tetramethylbiphenyl-2,2'-diol
Smeltepunkt 164 °C til 169 °C
Mængde 5 g
Formel vægt 354.54
Procent renhed 99%