Få mere at vide
3,3'-Di-n-propylthiadicarbocyanine iodide, 96%
Artikelnummer. 15428835
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15428835 250 mg 250mg
15417147 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15428835 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H34209.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 53213-94-8 | C25H27IN2S2 | 546.53 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 53213-94-8
Molekylær formel C25H27IN2S2
Molekylvægt (g/mol) 546.53
MDL nummer MFCD00075033,MFCD00075033
InChI nøgle GDEURKKLNUGTDA-UHFFFAOYSA-M
Synonym disc3 5, 3,3'-dipropylthiadicarbocyanine iodide, 3-propyl-2-5-3-propyl-2 3h-benzothiazolylidene-1,3-pentadienyl benzothiazolium iodide, 5-3-propylbenzothiazol-2-ylidene-1-3-propylbenzothiazolium-2-yl-1,3-pentadiene iodide
PubChem CID 91972132
SMIL [I-].CCCN1\C(SC2=CC=CC=C12)=C\C=C\C=CC1=[N+](CCC)C2=CC=CC=C2S1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,3'-Di-n-propylthiadicarbocyanine iodide
Smeltepunkt >250°C
Mængde 250 mg
Følsomhed Light sensitive
IUPAC navn (2Z)-3-propyl-2-[5-(3-propyl-1,3-benzothiazol-3-ium-2-yl)penta-2,4-dienyliden]-1,3-benzothiazol;iodid
Formel vægt 546.54
Procent renhed 96%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,3'-Di-n-propylthiadicarbocyanine iodide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,3'-Di-n-propylthiadicarbocyanine iodide