Få mere at vide
3,3'-Di-n-hexyloxacarbocyanine iodide, 98%
Artikelnummer. 15451878
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15451878 250 mg 250mg
15431878 1 g 1g
15441878 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15451878 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55574.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 53213-82-4 | C29H37IN2O2 | 572.53 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 53213-82-4
Molekylær formel C29H37IN2O2
Molekylvægt (g/mol) 572.53
MDL nummer MFCD00011954
InChI nøgle XVLXYDXJEKLXHN-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3,3'-dihexyloxacarbocyanine iodide
PubChem CID 129893825
SMIL [I-].CCCCCCN1\C(OC2=CC=CC=C12)=C\C=CC1=[N+](CCCCCC)C2=CC=CC=C2O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,3'-Di-n-hexyloxacarbocyanine iodide
Smeltepunkt 219°C to 221°C
Farve Rød
Mængde 250 mg
Beilstein 9312562
Følsomhed Light sensitive
IUPAC navn 3-hexyl-2-{3-[(2Z)-3-hexyl-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-2-ylidene]prop-1-en-1-yl}-1,3-benzoxazol-3-ium iodide
Formel vægt 572.53
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver