missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propanesulfonate, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propanesulfonate |
| CAS | 75621-03-3 |
| Molekylær formel | C32H58N2O7S |
| MDL nummer | MFCD00081083 |
| Mængde | 250 mg |
| SMIL | C[C@H](CCC(NCCC[N+](C)(C)CCCS(=O)([O-])=O)=O)[C@H]1CC[C@@]2([H])[C@]3([H])[C@H](O)C[C@]4([H])C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])C[C@H](O)[C@]12C |
| Molekylvægt (g/mol) | 614.88 |
| Procent renhed | 98% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?