Få mere at vide
3-(3-Chloropropyl)-2-methylpyrrolo[1,2-a]pyrazin-1(2H)-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(3-Chloropropyl)-2-methylpyrrolo[1,2-a]pyrazin-1(2H)-one |
| CAS | 116212-53-4 |
| Molekylær formel | C11H13ClN2O |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13ClN2O/c1-13-9(4-2-6-12)8-14-7-3-5-10(14)11(13)15/h3,5,7-8H,2,4,6H2,1H3 |
| SMIL | CN1C(=Cn2cccc2C1=O)CCCCl |
| IUPAC navn | 3-(3-chloropropyl)-2-methylpyrrolo[1,2-a]pyrazin-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 224.69 |
| Formel vægt | 224.0716 |