missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-(3-Chloropropyl)-1H-pyrrolo[2,1-c][1,4]oxazin-1-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(3-Chloropropyl)-1H-pyrrolo[2,1-c][1,4]oxazin-1-one |
| CAS | 116212-51-2 |
| Molekylær formel | C10H10ClNO2 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10ClNO2/c11-5-1-3-8-7-12-6-2-4-9(12)10(13)14-8/h2,4,6-7H,1,3,5H2 |
| SMIL | ClCCCC1=Cn2cccc2C(=O)O1 |
| IUPAC navn | 3-(3-chloropropyl)pyrrolo[2,1-c][1,4]oxazin-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 211.64 |
| Formel vægt | 211.04 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?