missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-(3-Chloro-5H-dibenzo[b,f]azepin-5-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
3-(3-Chloro-5H-dibenzo[b,f]azepin-5-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine Hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(3-Chloro-5H-dibenzo[b,f]azepin-5-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine Hydrochloride |
| CAS | 2724726-85-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3-(3-Chloro-5H-dibenzo[b,f]azepin-5-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C19 H21 Cl N2 . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Clomipramine Hydrochloride Imp. C (EP), Clomipramine Imp. C (EP), Clomipramine USP Related Compound C, Clomipramine USP RC C, 3-(3-Chloro-5H-dibenzo[b,f]azepin-5-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine Hydrochloride, Clomipramine Hydrochloride Imp. C (EP) as Hydrochloride, Clomipramine Related Compound C as Hydrochloride, Clomipramine Hydrochloride Impurity C as Hydrochloride, Clomipramine Impurity C as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C19H21ClN2.ClH/c1-21(2)12-5-13-22-18-7-4-3-6-15(18)8-9-16-10-11-17(20)14-19(16)22;/h3-4,6-11,14H,5,12-13H2,1-2H3;1H |
| SMIL | Cl.CN(C)CCCN1c2ccccc2C=Cc3ccc(Cl)cc13 |
| IUPAC navn | 3-(2-chlorobenzo[b][1]benzazepin-11-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine;hydrochloride |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?