Få mere at vide
3-(3-Chloro-5H-dibenzo[b,f]azepin-5-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 30050376
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050376 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30050376 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0545.030025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-(3-Chloro-5H-dibenzo[b,f]azepin-5-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(3-Chloro-5H-dibenzo[b,f]azepin-5-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine Hydrochloride
CAS 2724726-85-4
Analyt- eller komponentnavne 3-(3-Chloro-5H-dibenzo[b,f]azepin-5-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H21 Cl N2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Clomipramine Hydrochloride Imp. C (EP), Clomipramine Imp. C (EP), Clomipramine USP Related Compound C, Clomipramine USP RC C, 3-(3-Chloro-5H-dibenzo[b,f]azepin-5-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine Hydrochloride, Clomipramine Hydrochloride Imp. C (EP) as Hydrochloride, Clomipramine Related Compound C as Hydrochloride, Clomipramine Hydrochloride Impurity C as Hydrochloride, Clomipramine Impurity C as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C19H21ClN2.ClH/c1-21(2)12-5-13-22-18-7-4-3-6-15(18)8-9-16-10-11-17(20)14-19(16)22;/h3-4,6-11,14H,5,12-13H2,1-2H3;1H
SMIL Cl.CN(C)CCCN1c2ccccc2C=Cc3ccc(Cl)cc13
IUPAC navn 3-(2-chlorobenzo[b][1]benzazepin-11-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 349.3
Mængde 25 mg
Formel vægt 348.116 g/mol