Få mere at vide
3-(3-klor-4-fluorophenyl)propionsyre, 96%
Artikelnummer. 15436437
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15436437 5 g 5g
15426437 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15436437 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33592.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
CAS: 881190-93-8 | C9H8ClFO2 | 202,609 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 881190-93-8
Molekylær formel C9H8ClFO2
Molekylvægt (g/mol) 202.609
MDL nummer MFCD04116056
InChI nøgle XJSXYOSRQKEOSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-3-chloro-4-fluorophenyl propanoic acid, 3-3-chloro-4-fluorophenyl propionic acid, 3-chloro-4-fluorobenzenepropanoic acid, 3-3-chloro-4-fluorophenyl propanoicacid, benzenepropanoicacid, 3-chloro-4-fluoro, 3-3-chloro-4-fluoro-phenyl-propionic acid
PubChem CID 3503171
IUPAC navn 3-(3-chlor-4-fluorphenyl)propansyre
SMIL C1=CC(=C(C=C1CCC(=O)O)Cl)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(3-Chloro-4-fluorophenyl)propionic acid
Smeltepunkt 56 °C til 59 °C
Mængde 5 g
Formel vægt 202.61
Procent renhed 96%