missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3,3'-[Carbonylbis[imino(2-methyl-4,1-phenylene)-2,1-diazenediyl]]bis-1,5-naphthalenedisulfonic Acid Sodium Salt (Technical Grade), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,3'-[Carbonylbis(imino(2-methyl-4,1-phenylene)-2,1-diazenediyl)]bis-1,5-naphthalenedisulfonic Acid Sodium Salt (Technical Grade) |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C35H28N6O13S4.4Na/c1-19-13-21(9-11-29(19)40-38-23-15-27-25(33(17-23)57(49,50)51)5-3-7-31(27)55(43,44)45)36-35(42)37-22-10-12-30(20(2)14-22)41-39-24-16-28-26(34(18-24)58(52,53)54)6-4-8-32(28)56(46,47)48;;;;/h3-18H,1-2H3,(H2,36,37,42)(H,43,44,45)(H,46,47,48)(H,49,50,51)(H,52,53,54);;;;/q;4*+1/p-4 |
| Formel vægt | 955.9875 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?