Få mere at vide
3,3'-Carbonylbis(7-diethylaminocoumarin), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10460641 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10460641 5 g Glasflaske 5g
1 options
Artikelnummer. 10460641 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 404050050
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Ver todas las promociones
 Begrænset vare
På lager
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 63226-13-1 | C27H28N2O5 | 460.52 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale 3,3′-Carbonylbis(7-diethylaminocoumarin)
Navn note 99%
CAS 63226-13-1
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 214,0 °C
Farve Gul til Orange
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C27H28N2O5
MDL nummer MFCD00050047
Mængde 5 g
Synonym 3,3'-carbonylbis 7-diethylaminocoumarin, 3,3'-carbonylbis 7-diethylamino-2h-chromen-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one, 3,3'-carbonylbis 7-diethylamino, 7-diethylamino-3-7-diethylamino-2-oxochromene-3-carbonyl chromen-2-one, 7-diethylamino-3-7-diethylamino-2-oxochromen-3-yl carbonyl chromen-2-one, 3,3'-carbonyl-bis-7-diethylaminocoumarin, 2h-1-benzopyran-2-one, 3,3-carbonylbis 7-diethylamino, 7-diethylamino-3-7-diethylamino-2-oxo-2h-chromen-3-yl carbonyl-2h-ch romen-2-one
InChI nøgle SANIRTQDABNCHF-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCN(CC)C1=CC2=C(C=C1)C=C(C(=O)O2)C(=O)C3=CC4=C(C=C(C=C4)N(CC)CC)OC3=O
IUPAC navn 7-(diethylamino)-3-[7-(diethylamino)-2-oxochromen-3-carbonyl]chromen-2-on
Molekylvægt (g/mol) 460.52
PubChem CID 113160
Formel vægt 460.52
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mostrar más Mostrar menos
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.