missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-(3-Butyn-1-yl)-3H-diazirine-3-ethanamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(3-Butyn-1-yl)-3H-diazirine-3-ethanamine |
| CAS | 1450752-97-2 |
| Molekylær formel | C7H11N3 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11N3/c1-2-3-4-7(5-6-8)9-10-7/h1H,3-6,8H2 |
| SMIL | C#CCCC1(CCN)N=N1 |
| IUPAC navn | 2-(3-but-3-ynyldiazirin-3-yl)ethanamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 137.18 |
| Formel vægt | 137.0953 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?