Få mere at vide
3-(3-(But-3-yn-1-yl)-3H-diazirin-3-yl)propanoic acid, 95%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(3-(But-3-yn-1-yl)-3H-diazirin-3-yl)propanoic acid |
| CAS | 1450754-37-6 |
| Molekylær formel | C8H10N2O2 |
| MDL nummer | MFCD31433997 |
| Mængde | 100 mg |
| SMIL | C#CCCC1(N=N1)CCC(O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 166.18 |
| Procent renhed | 95% |