Få mere at vide
3-(3-Bromophenyl)propionic acid, 97%
Artikelnummer. 11384905
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11384905 1 g 1g
11394905 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11384905 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L18080.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 42287-90-1 | C9H9BrO2 | 229.073 g/mol
Det bruges til syntese og karakterisering af monoisomere 1,8,15,22-substituerede (A3B og A2B2) phthalocyaniner og phthalocyanin-fulleren-dyader.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det bruges til syntese og karakterisering af monoisomere 1
,8,15,22-substituerede (A3B og A2B2) phthalocyaniner og phthalocyanin-fulleren dyader.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 42287-90-1
Molekylær formel C9H9BrO2
Molekylvægt (g/mol) 229.073
MDL nummer MFCD01310792
InChI nøgle DWKWMFSWLCIMKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-3-bromophenyl propanoic acid, 3-3-bromophenyl propionic acid, 3-3-bromo-phenyl-propionic acid, 3-bromophenylpropanoic acid, acmc-209jor, m-bromohydrocinnamic acid, 3-bromohydrocinnamic acid, benzenepropanoic acid,3-bromo, 3-3-bromophenyl propionicacid, 3-m-bromophenyl propionic acid
PubChem CID 2063862
IUPAC navn 3-(3-bromphenyl)propansyre
SMIL C1=CC(=CC(=C1)Br)CCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(3-Bromophenyl)propionic acid
Smeltepunkt 63°C to 65°C
Mængde 1 g
Beilstein 2362753
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 229.07
Procent renhed 97%