Få mere at vide
3-(3-Bromphenoxy)-N,N-dimethylpropylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-3527246
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 10728845
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC59410DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 912569-57-4
Molekylær formel C11H16BrNO
Molekylvægt (g/mol) 258.159
MDL nummer MFCD03718729
InChI nøgle FMYWALTVPROHIA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-3-bromophenoxy-n,n-dimethylpropylamine, 3-3-bromophenoxy-n,n-dimethylpropan-1-amine, 3-3-bromophenoxy propyl dimethylamine
PubChem CID 2183561
IUPAC navn 3-(3-bromphenoxy)-N,N-dimethylpropan-1-amin
SMIL CN(C)CCCOC1=CC(=CC=C1)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(3-Bromophenoxy)-N, N-dimethylpropylamine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 258.16
Procent renhed 97%
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato