Få mere at vide
BRAND™ BLAUBRAND™ Klasse A målekolbe med flangekant
Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Grænse for fejl:
±0,04 ml
±0,06 ml
±0,10 ml
±0,15 ml
±0,25 ml
±0,4 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Beskrivelse
- Fremstillet af borosilikatglas.
- Perlekant forhindrer glidning, når den er ophængt i en klemme.
- Overholder DIN EN ISO 1042 standarder.
- Kalibreret til at indeholde (TC, In.)
- Batchnummer og individuelt certifikat medfølger.
- Dakks kalibreringscertifikat fås efter anmodning.
Tekniske data
Tekniske data
| Kalibrering | Kalibreret til at indeholde |
| Certificeringer/compliance | DIN EN ISO 1042, DakkS kalibreringscertifikat tilgængelig på forespørgsel. |
| Farve | Klar |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Grænse for fejl | ±0,06 ml |
| nr. pr. sag | 2 stk |
| Tolerance | ±0,06 ml |
| Klasse | EN |