Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble Chase™ 3.3 Borosilikatglas reagensglas
Artikelnummer. 11347534
Diameter (metrisk):
20 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 11347534
Brand: DWK Life Sciences A615020001221
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug rundbundet 3.3 borosilikatglas reagensglas til laboratoriebehov, når varmebestandighed er kritisk. Disse engangsreagensglas er tykvæggede og autoklaverbare.
  • Engangs
  • Borosilikatglas
  • Fremragende modstand mod temperaturændringer
  • Autoklaverbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Design Type Rund bund
Længde (metrisk) 150 mm
Emballage 100 pakke
Diameter (metrisk) 20 mm
Produkttype Reagensglas