Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble Chase™ 3.3 Borosilikatglas reagensglas
Beskrivelse
- Engangs
- Borosilikatglas
- Fremragende modstand mod temperaturændringer
- Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Design Type | Rund bund |
| Længde (metrisk) | 130 mm |
| Emballage | 100 pakke |
| Diameter (metrisk) | 16 mm |
| Produkttype | Reagensglas |