Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble Chase™ 3.3 Borosilikatglas reagensglas
Artikelnummer. 11872373
Skift visning
Diameter (metrisk):
14 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
11872373 14 mm Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 11872373 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. A613014001021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    197.00 DKK
    175.04 DKK / Pakke med 100
    Spare 21.96 DKK
    11% Slukket
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Brug rundbundet 3.3 borosilikatglas reagensglas til laboratoriebehov, når varmebestandighed er kritisk. Disse engangsreagensglas er tykvæggede og autoklaverbare.
  • Engangs
  • Borosilikatglas
  • Fremragende modstand mod temperaturændringer
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Design Type Rund bund
Længde (metrisk) 130 mm
Emballage 100 pakke
Diameter (metrisk) 14 mm
Produkttype Reagensglas