Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble Chase™ 3.3 Borosilikatglas reagensglas
Længde (metrisk):
100 mm
130 mm
150 mm
180 mm
200 mm
Diameter (metrisk):
10 mm
14 mm
16 mm
18 mm
20 mm
25 mm
30 mm
Emballage:
1 Hver
100 pakke
50 pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
Beskrivelse
- Engangs
- Borosilikatglas
- Fremragende modstand mod temperaturændringer
- Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
Design Type | Rund bund |
Længde (metrisk) | 130 mm |
Emballage | 100 pakke |
Diameter (metrisk) | 14 mm |
Produkttype | Reagensglas |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
DWK Life Sciences Kimble Chase™ 3.3 Borosilikatglas reagensglas >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion