Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble Chase™ 3.3 Borosilikatglas reagensglas
Artikelnummer. 11337544
Længde (metrisk):
100 mm
130 mm
150 mm
180 mm
200 mm
Diameter (metrisk):
10 mm
14 mm
16 mm
18 mm
20 mm
25 mm
30 mm
Emballage:
1 Hver
100 pakke
50 pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
Artikelnummer. 11337544
Brand: DWK Life Sciences A618018001211
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug rundbundet 3.3 borosilikatglas reagensglas til laboratoriebehov, når varmebestandighed er kritisk. Disse engangsreagensglas er tykvæggede og autoklaverbare.
  • Engangs
  • Borosilikatglas
  • Fremragende modstand mod temperaturændringer
  • Autoklaverbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Design Type Rund bund
Længde (metrisk) 180 mm
Emballage 100 pakke
Diameter (metrisk) 18 mm
Produkttype Reagensglas