Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble Chase™ 3.3 Borosilikatglas reagensglas
Artikelnummer. 11317544
Skift visning
Længde (metrisk):
100 mm
130 mm
150 mm
180 mm
200 mm
Diameter (metrisk):
10 mm
14 mm
16 mm
18 mm
20 mm
25 mm
30 mm
Emballage:
1 Hver
100 pakke
50 pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Emballage Pakningsstørrelse
11317544 150 mm 20 mm 100 pakke Pakke med 100
11863380 100 mm 10 mm 1 Hver Pakke med 100
11862373 130 mm 14 mm 100 pakke Pakke med 100
11882373 130 mm 16 mm 100 pakke Pakke med 100
11337544 180 mm 18 mm 100 pakke Pakke med 100
11802383 180 mm 20 mm 100 pakke Pakke med 100
11812363 150 mm 25 mm 50 pakke Pakke med 50
11822363 200 mm 25 mm 50 pakke Pakke med 50
10676423 200 mm 30 mm 50 pakke Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 11317544 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. A615020001211
Pålidelige tilbud på glasvarer
Brug rabatkode 28509
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Brug rundbundet 3.3 borosilikatglas reagensglas til laboratoriebehov, når varmebestandighed er kritisk. Disse engangsreagensglas er tykvæggede og autoklaverbare.
  • Engangs
  • Borosilikatglas
  • Fremragende modstand mod temperaturændringer
  • Autoklaverbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Design Type Rund bund
Længde (metrisk) 150 mm
Emballage 100 pakke
Diameter (metrisk) 20 mm
Produkttype Reagensglas