Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble Chase™ 3.3 Borosilikatglas reagensglas
Artikelnummer. 11832363
Diameter (metrisk):
25 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Denne vare kan ikke returneres. View return policy
Product Code. 11832363
Brand: DWK Life Sciences A620025001221
Only null left
Add to basket
Add to basket
Brug rundbundet 3.3 borosilikatglas reagensglas til laboratoriebehov, når varmebestandighed er kritisk. Disse engangsreagensglas er tykvæggede og autoklaverbare.
  • Engangs
  • Borosilikatglas
  • Fremragende modstand mod temperaturændringer
  • Autoklaverbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Design Type Rund bund
Længde (metrisk) 200 mm
Emballage 50 pakke
Diameter (metrisk) 25 mm
Produkttype Reagensglas