Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ 3.3 Borosilikatglas stophaner
Artikelnummer. 10489742
Plug Bore:
2,5 mm
4 mm
Oversigt:
Stikstørrelse: NS 12,5
Stikstørrelse: NS 14,5
Stikstørrelse: NS 18,8
Inkluderer:
PTFE-prop og skruegevindholder
Solid glasprop, kapillære sidearme
Stik i massivt glas
Artikelnummer. 10489742
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 02101804
Kun null tilbage
Tekniske data
Type Stophane
Plug Bore 4 mm
Oversigt Stikstørrelse: NS 18,8
Materiale Borosilikatglas
Certificeringer/compliance DIN 12541-1
Inkluderer Stik i massivt glas