Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ 3.3 Borosilikatglas sedimentationskegle
Artikelnummer. 10441093
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1000 ml
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10441093 1000 ml
1 options
Artikelnummer. 10441093 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 05670001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1310.00 DKK
    1170.69 DKK / Pakke med 1
    Spare 139.31 DKK
    10% Slukket
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 ml
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Type Sedimentationskegle
Certificeringer/compliance DIN 12672
Mængde Pakke m. 1 stk.