Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ 3.3 Borosilikatglas 3-vejs stophaner
Plug Bore:
2,5 mm
4 mm
Inkluderer:
PTFE-prop og skruegevindholder
Solid glasprop og skruegevind Gummiholder
Solid glasprop og skruegevindholder
Specifications
Specifications
| Type | 3-vejs stophane |
| Plug Bore | 4 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Inkluderer | Solid glasprop og skruegevindholder |