Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ 3.3 Borosilikatglas 3-vejs stophaner
Artikelnummer. 10088170
Plug Bore:
2,5 mm
4 mm
Inkluderer:
PTFE-prop og skruegevindholder
Solid glasprop og skruegevind Gummiholder
Solid glasprop og skruegevindholder
Artikelnummer. 10088170
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 02542404
Kun null tilbage
Tekniske data
Type 3-vejs stophane
Plug Bore 4 mm
Materiale Borosilikatglas
Certificeringer/compliance DIN 12554
Inkluderer PTFE-prop og skruegevindholder