Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ 3.3 Borosilikatglas 1-vejs vakuumstophaner
Artikelnummer. 10672082
Skift visning
Plug Bore:
2,5 mm
4 mm
Inkluderer:
Lige sidearme og hul glasprop
Retvinklet sidearm og hul glasprop
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Plug Bore Inkluderer
10672082 2,5 mm Retvinklet sidearm og hul glasprop
10682082 4 mm Retvinklet sidearm og hul glasprop
10598291 2,5 mm Lige sidearme og hul glasprop
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10672082 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 02921402
Kun null tilbage
Tekniske data
Type 1-vejs vakuumstophane
Plug Bore 2,5 mm
Materiale Borosilikatglas
Certificeringer/compliance DIN 12545
Inkluderer Retvinklet sidearm og hul glasprop