Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ 3.3 Borosilikatglas 1-vejs vakuumstophaner
Tekniske data
Tekniske data
| Type | 1-vejs vakuumstophane |
| Plug Bore | 2,5 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Certificeringer/compliance | DIN 12545 |
| Inkluderer | Retvinklet sidearm og hul glasprop |