Få mere at vide
3,3-Bis(N,N-dipropanoic Acid), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,3-Bis(N,N-dipropanoic Acid) |
| CAS | 505-47-5 |
| Molekylær formel | C6H11NO4 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | N-(2-Carboxyethyl)-β-alanine, 3,3'-Iminobis(propionic Acid), 3,3'-Iminodipropanoic Acid, 3,3'-Iminodipropionic Acid, Bis(carboxyethyl)amine, NSC 41820, β,β'-Aminodipropionic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11NO4/c8-5(9)1-3-7-4-2-6(10)11/h7H,1-4H2,(H,8,9)(H,10,11) |
| SMIL | OC(=O)CCNCCC(=O)O |
| IUPAC navn | 3-(2-carboxyethylamino)propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 161.15 |
| Formel vægt | 161.0688 |