missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide, sodium salt, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide, sodium salt |
| CAS | 34487-61-1 |
| Molekylær formel | C19H13NaO5S |
| MDL nummer | MFCD00066901 |
| Mængde | 25 g |
| SMIL | [O-]C1=CC=C(C2(C3=CC=C(O)C=C3)C4=CC=CC=C4S(O2)(=O)=O)C=C1.[Na+] |
| Molekylvægt (g/mol) | 376.36 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?