missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3,3-Bis(2-hydroxyethyl)urea, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,3-Bis(2-hydroxyethyl)urea |
| CAS | 23270-55-5 |
| Molekylær formel | C5H12N2O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | N,N-Bis-(2-Hydroxyethyl)urea, NSC 159060, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)urea, 1,1-Bis(2-hydroxyethyl)urea |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12N2O3/c6-5(10)7(1-3-8)2-4-9/h8-9H,1-4H2,(H2,6,10) |
| SMIL | NC(=O)N(CCO)CCO |
| IUPAC navn | 1,1-bis(2-hydroxyethyl)urea |
| Molekylvægt (g/mol) | 148.16 |
| Formel vægt | 148.0848 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?