Få mere at vide
3,3'-Bipyridine-6,6'-dicarbonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,3'-Bipyridine-6,6'-dicarbonitrile |
| CAS | 1133116-47-8 |
| Molekylær formel | C12H6N4 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H6N4/c13-5-11-3-1-9(7-15-11)10-2-4-12(6-14)16-8-10/h1-4,7-8H |
| SMIL | C1=CC(=NC=C1C2=CN=C(C=C2)C#N)C#N |
| IUPAC navn | 5-(6-cyanopyridin-3-yl)pyridine-2-carbonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 206.2 |
| Formel vægt | 206.0592 |