Få mere at vide
3,3'-Bi-p-anisidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,3'-Bi-p-anisidine |
| CAS | 23131-04-6 |
| Molekylær formel | C14H16N2O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 6,6'-Dimethoxy-[1,1'-biphenyl]-3,3'-diamine |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16N2O2/c1-17-13-5-3-9(15)7-11(13)12-8-10(16)4-6-14(12)18-2/h3-8H,15-16H2,1-2H3 |
| SMIL | COc1ccc(N)cc1c2cc(N)ccc2OC |
| IUPAC navn | 3-(5-amino-2-methoxyphenyl)-4-methoxyaniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 244.29 |
| Formel vægt | 244.1212 |