Få mere at vide
3-[3-(Benzyloxy)phenyl]propionsyre, 96%
Artikelnummer. 15436787
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15436787 5 g 5g
15446787 250 mg 250mg
15426787 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15436787 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33899.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 57668-34-5 | C16H16O3 | 256,301 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57668-34-5
Molekylær formel C16H16O3
Molekylvægt (g/mol) 256.301
MDL nummer MFCD09258905
InChI nøgle HVXOYUOKPLHWNU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-3-benzyloxy phenyl propanoic acid, benzenepropanoic acid, 3-phenylmethoxy, 3-3-benzyloxy-phenyl-propanoic acid, 3-3-benzyloxy phenyl propionic acid, 3-3-phenylmethyl oxy phenyl propanoic acid
PubChem CID 21938504
IUPAC navn 3-(3-phenylmethoxyphenyl)propansyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=CC(=C2)CCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-[3-(Benzyloxy)phenyl]propionic acid
Smeltepunkt 83 °C til 85 °C
Mængde 5 g
Formel vægt 256.3
Procent renhed 96%