Få mere at vide
3-(3-Benzothienyl)-N-Fmoc-L-alanin, 95%
Artikelnummer. 15488547
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15488547 250 mg 250mg
15468547 1 g 1g
15478547 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15488547 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H52054.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-10-2026
Add to basket
CAS: 177966-60-8 | C26H21NO4S | 443,52 g/mol
Det er potentielt nyttigt til proteomiske undersøgelser og fastfase peptidsynteseteknikker. Alanin er en af de simpleste aminosyrer - en methylgruppe som sidekæde. Denne lille sidekæde bibringer en høj grad af fleksibilitet (kun næst efter glycin), når den inkorporeres i en polypeptidkæde. Fmoc-gruppen fjernes typisk med en base såsom pyridin - en ortogonal afbeskyttelsesstrategi i forhold til syrelabilie Boc-gruppen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er potentielt nyttigt til proteomiske undersøgelser og fastfase-peptidsynteseteknikker. Alanin er en af de simpleste aminosyrer - en methylgruppe som sidekæde. Denne lille sidekæde bibringer en høj grad af fleksibilitet (kun næst efter glycin), når den inkorporeres i en polypeptidkæde. Fmoc-gruppen fjernes typisk med en base såsom pyridin - en ortogonal afbeskyttelsesstrategi i forhold til syrelabilie Boc-gruppen.
Bemærkninger
Opbevares væk fra varme og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevar den på køl.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 177966-60-8
Molekylær formel C26H21NO4S
Molekylvægt (g/mol) 443.52
MDL nummer MFCD00672562
InChI nøgle BQIZNDWONIMCGM-QHCPKHFHSA-N
Synonym fmoc-l-3-benzothienylalanine, fmoc-3-ala 3-benzothienyl-oh, fmoc-l-3-3-benzothienyl alanine, fmoc-beta-3-benzothienyl-l-alanine, fmoc-beta-3-benzothienyl-ala-oh, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-benzo b thiophen-3-yl propanoic acid, 2s-3-1-benzothiophen-3-yl-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid, fmoc-l-3-benzothienylala, fmoc-l3-benzothienylalanine, fmoc-3-3-benzothienyl-l-alanine
PubChem CID 2761478
IUPAC navn (2S)-3-(1-benzothiophen-3-yl)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)propansyre
SMIL OC(=O)[C@H](CC1=CSC2=CC=CC=C12)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3-(3-Benzothienyl)-N-Fmoc-L-alanine
Mængde 250 mg
Beilstein 9296209
Formel vægt 443.52
Procent renhed 95%