Få mere at vide
3,3-Azo-1-butanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,3-Azo-1-butanol |
| CAS | 25055-82-7 |
| Molekylær formel | C4 H8 N2 O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 3-Methyl-3-azibutanol, 3H-Diazirine-3-ethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8N2O/c1-4(2-3-7)5-6-4/h7H,2-3H2,1H3 |
| SMIL | CC1(CCO)N=N1 |
| IUPAC navn | 2-(3-methyldiazirin-3-yl)ethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 100.12 |
| Formel vægt | 100.0637 |