missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-[[[3-(Aminomethyl)-5-methyl-1-oxohexyl]amino]methyl]-5-methyl-hexanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-[([3-(Aminomethyl)-5-methyl-1-oxohexyl]amino)methyl]-5-methyl-hexanoic Acid |
| CAS | 1486961-58-3 |
| Molekylær formel | C16H32N2O3 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 3-((3-(Aminomethyl)-5-methylhexanamido)methyl)-5-methylhexanoic Acid |
| SMIL | OC1=CC=CC2=C(S(=O)(O)=O)C=CC(N)=C12 |
| Molekylvægt (g/mol) | 300.44 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?