Få mere at vide
3-[3-Acetyl-4-[(2RS)-3-(diethylamino)-2-hydroxypropoxy]phenyl]-1,1-diethylurea, Mikromol™
Beskrivelse
3-[3-Acetyl-4-[(2RS)-3-(diethylamino)-2-hydroxypropoxy]phenyl]-1,1-diethylurea
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-[3-Acetyl-4-[(2RS)-3-(diethylamino)-2-hydroxypropoxy]phenyl]-1,1-diethylurea |
| CAS | 2727065-34-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3-[3-Acetyl-4-[(2RS)-3-(diethylamino)-2-hydroxypropoxy]phenyl]-1,1-diethylurea |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C20 H33 N3 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Celiprolol Hydrochloride Imp. D (EP), Celiprolol Imp. D (EP), 3-[3-Acetyl-4-[(2RS)-3-(diethylamino)-2-hydroxypropoxy]phenyl]-1,1-diethylurea, Celiprolol Hydrochloride Impurity D, Celiprolol Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C25H31NO3.C2H2O4/c1-4-7-11-23-24(21-10-8-9-12-22(21)29-23)25(27)19-13-15-20(16-14-19)28-18-17-26(5-2)6-3;3-1(4)2(5)6/h8-10,12-16H,4-7,11,17-18H2,1-3H3;(H,3,4)(H,5,6) |
| SMIL | CCN(CC)CC(O)COc1ccc(NC(=O)N(CC)CC)cc1C(=O)C |
| IUPAC navn | 3-[3-acetyl-4-[3-(diethylamino)-2-hydroxypropoxy]phenyl]-1,1-diethylurea |
| Vis mere |